4-Chlor-3,5-xylenol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21964.22 B21964.36
B21964.22EA 22 EUR InStock
B21964.22 B21964.36
4-Chlor-3,5-xylenol ≥98%
4-Chlor-3,5-xylenol
Purity: 98+% CAS No.: 88-04-0 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: ca 246° Beilstein Reference: 1862539 Merck Reference: 14,2176 MDL No.: MFCD00002324
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Siedepunkt: ∼246 °C
Melting Pt: 112…116 °C
Dichte: 1.364 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138 °C (280 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002324
CAS-Nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge