4-Amino-2-chlorpyridin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22098.06 B22098.14
B22098.06EA 63.3 EUR InStock
B22098.06 B22098.14
4-Amino-2-chlorpyridin 98%
4-Amino-2-chlorpyridin
Purity: 98% CAS No.: 14432-12-3 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Odour: Unpleasant Melting Point: 91-94° Boiling Point: 153°/5mm Beilstein Reference: 108671 MDL No.: MFCD00060089
Formel: C₅H₅ClN₂
Siedepunkt: 153 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 91…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060089
CAS-Nummer: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge