Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tricarballylsäure ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B22103.06 B22103.14
B22103.06EA 39.1 EUR InStock
B22103.06 B22103.14
Tricarballylsäure ≥98%
Tricarballylsäure
Purity: 98% CAS No.: 99-14-9 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 1783567 Merck Reference: 14,9622 MDL No.: MFCD00002723


Formel: C₆H₈O₆
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 157…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002723
CAS-Nummer: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 14,9622
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge