4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B22157.06 B22157.14 B22157.22
B22157.06EA 43 EUR InStock
B22157.06 B22157.14 B22157.22
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid ≥97%
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 2863-98-1 Molecular Formula: C7H7N3.HCl Formula Weight: 169.61 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 3565486
Formel: C₇H₈ClN₃
Melting Pt: ∼ 243 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673994
CAS-Nummer: 2863-98-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge