2-Furylacetone 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22171.06 B22171.14
B22171.06EA 56.7 EUR InStock
B22171.06 B22171.14
2-Furylacetone 99%
2-Furylacetone
Purity: 99% CAS No.: 6975-60-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Odour: Stench Boiling Point: 179-180° MDL No.: MFCD02683084
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 179…180 °C
Flash-Pt: 65 °C (149 °F)
MDL Number: MFCD02683084
CAS-Nummer: 6975-60-6
EINECS: 230-234-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge