4-(Methylthio)butanon ≥98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22206.06
B22206.06EA 34.4 EUR InStock
B22206.06
4-(Methylthio)butanon ≥98%
4-(Methylthio)butanon
Purity: 98% CAS No.: 34047-39-7 Molecular Formula: CH3SCH2CH2COCH3 Formula Weight: 118.20 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.473 Boiling Point: 105-107°/55mm MDL No.: MFCD00040029
Formel: C₅H₁₀OS
Siedepunkt: 105…107 °C (55 mmHg)
Dichte: 1,003
Flash-Pt: 70 °C (158 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040029
CAS-Nummer: 34047-39-7
EINECS: 251-810-8
UN: 3334
ADR: 9,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge