2,3-Dimethylbutan ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B22223.06 B22223.14 B22223.22
B22223.06EA 32.9 EUR InStock
B22223.06 B22223.14 B22223.22
2,3-Dimethylbutan ≥99%
2,3-Dimethylbutane
Purity: 99% CAS No.: 79-29-8 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -29°(-20°F) Refractive Index: 1.375 Odour: Mild Melting Point: -129° Boiling Point: 57-59° Beilstein Reference: 1730737 UN No.: 2457 MDL No.: MFCD00008925
Formel: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 57…59 °C
Melting Pt: –129 °C
Dichte: 0.662
Flash-Pt: –29 °C (–20 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008925
CAS-Nummer: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
UN: 2457
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge