2-(Trifluormethyl)acrylsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B22443.03 B22443.06 B22443.14
B22443.03EA 41 EUR InStock
B22443.03 B22443.06 B22443.14
2-(Trifluormethyl)acrylsäure ≥98%
2-(Trifluormethyl)acrylsäure
Purity: 98% CAS No.: 381-98-6 Molecular Formula: C4H3F3O2 Formula Weight: 140.06 Flash Point: 82°(180°F) Melting Point: 49-51° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042424
Formel: C₄H₃F₃O₂
Melting Pt: 49…51 °C
Flash-Pt: 82 °C (180 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042424
CAS-Nummer: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge