Methyl-4-(chlormethyl)benzoat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B22476.04
B22476.04EA 39.1 EUR InStock
B22476.04
Methyl-4-(chlormethyl)benzoat ≥97%
Methyl-4-(chlormethyl)benzoat
Purity: 97% CAS No.: 34040-64-7 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 39-40° Boiling Point: 160-165°/30mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00511224
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Siedepunkt: 160…165 °C (30 mmHg)
Melting Pt: 39…40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00511224
CAS-Nummer: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge