1-Acetylpyren ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B22483.88
B22483.88EA 55.7 EUR InStock
B22483.88
1-Acetylpyren ≥97%
1-Acetylpyren
Purity: 97% CAS No.: 3264-21-9 Molecular Formula: C18H12O Formula Weight: 244.29 Melting Point: 86-89° MDL No.: MFCD00021663
Formel: C₁₈H₁₂O
Melting Pt: 86…89 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021663
CAS-Nummer: 3264-21-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge