Ethyl-2-bromoisovalerate 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B22525.06 B22525.14
B22525.06EA 21.4 EUR InStock
B22525.06 B22525.14
Ethyl-2-bromoisovalerate 97%
Ethyl-2-bromoisovalerate
Purity: 97% CAS No.: 609-12-1 Molecular Formula: C7H13BrO2 Formula Weight: 209.09 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4490 Odour: Pungent Boiling Point: 185-186° Beilstein Reference: 1099039 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00026855
Formel: C₇H₁₃BrO₂
Siedepunkt: 185…186 °C
Dichte: 1,276
Flash-Pt: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026855
CAS-Nummer: 609-12-1
EINECS: 210-178-3
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge