5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22557.06
B22557.06EA 55.1 EUR InStock
B22557.06
5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate 97%
5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate
Purity: 97% CAS No.: 3886-08-6 Molecular Formula: C17H23NO6 Formula Weight: 337.37 Melting Point: 85-88° Optical Rotation: -13° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00038274
Formel: C₁₇H₂₃NO₆
Melting Pt: 85…88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038274
CAS-Nummer: 3886-08-6
EINECS: 223-421-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge