2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B22603.03 B22603.06 B22603.14
B22603.03EA 70.8 EUR InStock
B22603.03 B22603.06 B22603.14
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure ≥99%
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Purity: 99% CAS No.: 5104-49-4 Molecular Formula: C15H13FO2 Formula Weight: 244.27 Odour: Odourless Melting Point: 112-114° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00079303
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Melting Pt: 112…114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079303
CAS-Nummer: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4199
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge