Hydrazincarboximidohydrazidhydrochlorid 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22615.14 B22615.22
B22615.14EA 101 EUR InStock
B22615.14 B22615.22
Hydrazincarboximidohydrazidhydrochlorid 98%
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 36062-19-8 Molecular Formula: CH7N5.HCl Formula Weight: 125.56 Melting Point: ca 181° dec. Beilstein Reference: 3556702 MDL No.: MFCD00012948
Formel: CH₇N₅
Melting Pt: ∼ 181 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012948
CAS-Nummer: 36062-19-8
EINECS: 253-900-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge