Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dibenzyldiisopropylphosphoramidit 94%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B22629.06 B22629.14 B22629.22 B22629.PF
B22629.06EA 86.2 EUR InStock
B22629.06 B22629.14 B22629.22 B22629.PF
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit 94%
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit
Purity: 95% CAS No.: 108549-23-1 Molecular Formula: C20H28NO2P Formula Weight: 345.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 69°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 1.030 Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 130°/0.55mm MDL No.: MFCD00191988


Formel: C₂₀H₂₈NO₂P
MW: 345.43 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (0.55 mmHg)
Dichte: 1.030
Flash-Pt: 69 °C (156 °F)
MDL Number: MFCD00191988
CAS-Nummer: 108549-23-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge