2-Iodtoluol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22697.14 B22697.22 B22697.36
B22697.14EA 39.3 EUR InStock
B22697.14 B22697.22 B22697.36
2-Iodtoluol ≥98%
2-Iodtoluol
Purity: 98% CAS No.: 615-37-2 Molecular Formula: C7H7I Formula Weight: 218.04 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.6090 Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1634294 MDL No.: MFCD00001042
Formel: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Dichte: 1.713
Flash-Pt: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001042
CAS-Nummer: 615-37-2
EINECS: 210-422-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge