2-Amino-5-iodpyrimidin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22705.14 B22705.03 B22705.06
B22705.14EA 308 EUR InStock
B22705.14 B22705.03 B22705.06
2-Amino-5-iodpyrimidin 97%
2-Amino-5-iodopyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1445-39-2 Molecular Formula: C4H4IN3 Formula Weight: 221.00 Melting Point: 217-220° MDL No.: MFCD01075666
Formel: C₄H₄IN₃
Melting Pt: 217…220 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075666
CAS-Nummer: 1445-39-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge