Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Dimethoxypyridin ≥98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B22746.22 B22746.10KG
B22746.22EA 94.3 EUR InStock
B22746.22 XXXXB22746.10KG
2,6-Dimethoxypyridin ≥98%
2,6-Dimethoxypyridine
Purity: 98+% CAS No.: 6231-18-1 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.15 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 178-180° Beilstein Reference: 1525332 MDL No.: MFCD00006266


Formel: C₇H₉NO₂
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 61 °C (141 °F)
MDL Number: MFCD00006266
CAS-Nummer: 6231-18-1
EINECS: 228-334-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge