2,3-Dichlorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22781.03 B22781.06 B22781.14
B22781.03EA 35.2 EUR InStock
B22781.03 B22781.06 B22781.14
2,3-Dichlorphenylboronsäure ≥98%
2,3-Dichlorphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 151169-74-3 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: 233-242° MDL No.: MFCD01075703
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Melting Pt: 233…242 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075703
CAS-Nummer: 151169-74-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge