2,6-Difluorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22805.03 B22805.06 B22805.14
B22805.03EA 20.7 EUR InStock
B22805.03 B22805.06 B22805.14
2,6-Difluorphenylboronsäure ≥98%
2,6-Difluorphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 162101-25-9 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 8545931
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Melting Pt: ∼ 140 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792436
CAS-Nummer: 162101-25-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge