Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-2-nitrobenzoat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B23009.14 B23009.22
B23009.14EA 74.5 EUR InStock
B23009.14 B23009.22
Methyl-2-nitrobenzoat ≥98%
Methyl-2-nitrobenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 606-27-9 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -13° Boiling Point: 275° Beilstein Reference: 2050101 MDL No.: MFCD00007136


Formel: C₈H₇NO₄
Siedepunkt: 275 °C
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 1,285
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007136
CAS-Nummer: 606-27-9
EINECS: 210-111-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge