Hexamethylcyclotrisiloxan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B23028.14 B23028.22 B23028.36
B23028.14EA 28.5 EUR InStock
B23028.14 B23028.22 B23028.36
Hexamethylcyclotrisiloxan ≥97%
Hexamethylcyclotrisiloxane
Purity: 97% CAS No.: 541-05-9 Molecular Formula: C6H18O3Si3 Formula Weight: 222.47 Flash Point: 35°(95°F) Melting Point: 64-66° Boiling Point: 134° Beilstein Reference: 1766829 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00005943
Formel: C₆H₁₈O₃Si₃
MW: 222.46 g/mol
Siedepunkt: 134 °C
Melting Pt: 64…66 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 35 °C (95 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005943
CAS-Nummer: 541-05-9
EINECS: 208-765-4
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge