3-Amino-1-propanol 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B23041.22 B23041.36
B23041.22EA 30.6 EUR InStock
B23041.22 B23041.36
3-Amino-1-propanol 99%
3-Amino-1-propanol
Purity: 99% CAS No.: 156-87-6 Molecular Formula: H2N(CH2)3OH Formula Weight: 75.11 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Amine-like Melting Point: 11° Boiling Point: 184-187° Beilstein Reference: 741855 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008223
Formel: C₃H₉NO
Siedepunkt: 184…187 °C
Melting Pt: 11 °C
Dichte: 0,983
Flash-Pt: 101 °C (214 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008223
CAS-Nummer: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge