Tetraethylammoniumfluorid Hydrat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B23173.06 B23173.14 B23173.22
B23173.06EA 62.9 EUR InStock
B23173.06 B23173.14 B23173.22
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat ≥97%
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat
Purity: 97% CAS No.: 98330-04-2 Molecular Formula: (CH3CH2)4NF.xH2O Formula Weight: 149.26(anhy) Beilstein Reference: 4152659 MDL No.: MFCD00149990
Formel: C₈H₂₀FN·xH₂O
MW: 149.25 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149990
CAS-Nummer: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge