Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Isopropylbenzylamin 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B23243.22 B23243.36
B23243.22EA 54.6 EUR InStock
B23243.22 B23243.36
N-Isopropylbenzylamin 97%
N-Isopropylbenzylamin
Purity: 97% CAS No.: 102-97-6 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.24 Flash Point: 87°(190°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 199-201° MDL No.: MFCD00008863


Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
Siedepunkt: 199…201 °C
Melting Pt: ∼ 0 °C
Dichte: 0,910
Flash-Pt: 87 °C (190 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008863
CAS-Nummer: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge