(3-Brompropyl)ammoniumbromid 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23254.14 B23254.22
B23254.14EA 47.8 EUR InStock
B23254.14 B23254.22
(3-Brompropyl)ammoniumbromid 98%
3-Brompropylamine hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 5003-71-4 Molecular Formula: Br(CH2)3NH2.HBr Formula Weight: 218.93 Melting Point: 172-174° Beilstein Reference: 3906418
Formel: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
Melting Pt: 172…174 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012912
CAS-Nummer: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge