Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-Mercaptobernsteinsäure ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B23301.14 B23301.22 B23301.36
B23301.14EA 28.2 EUR InStock
B23301.14 B23301.22 B23301.36
(±)-Mercaptobernsteinsäure ≥98%
(±)-Mercaptobernsteinsäure
Purity: 98% CAS No.: 70-49-5 Molecular Formula: C4H6O4S Formula Weight: 150.15 Melting Point: 150-155° Beilstein Reference: 1099858 Merck Reference: 14,9343 MDL No.: MFCD00004860


Formel: C₄H₆O₄S
MW: 150.16 g/mol
Siedepunkt: 322
Melting Pt: 150…155 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004860
CAS-Nummer: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..