1-Chlor-3-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B23423.18 B23423.30
B23423.18EA 28.9 EUR InStock
B23423.18 B23423.30
1-Chlor-3-nitrobenzol ≥98%
1-Chlor-3-nitrobenzol
Purity: 98% CAS No.: 121-73-3 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Flash Point: 124°(255°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 1907947 Merck Reference: 14,2151 UN No.: 1578 MDL No.: MFCD00007202
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 235…236 °C
Melting Pt: 43…47 °C
Dichte: 1,34
Flash-Pt: 124 °C (255 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007202
CAS-Nummer: 121-73-3
EINECS: 204-496-1
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2151
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge