Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,1,3-Trimethoxypropan ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B23448.06 B23448.14
B23448.06EA 39 EUR InStock
B23448.06 B23448.14
1,1,3-Trimethoxypropan ≥98%
1,1,3-Trimethoxypropane
Purity: 98% CAS No.: 14315-97-0 Molecular Formula: (CH3O)2CHCH2CH2OCH3 Formula Weight: 134.17 Flash Point: 40°(105°F) Refractive Index: 1.4000 Boiling Point: 45-46°/17mm UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008490


Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 45…46 °C (17 mmHg)
Dichte: 0,942
Flash-Pt: 40 °C (105 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008490
CAS-Nummer: 14315-97-0
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge