Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

S-(Carboxymethyl)-L-cysteine 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B23487.14 B23487.22
B23487.14EA 50.2 EUR InStock
B23487.14 B23487.22
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine 97%
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine
Purity: 97% CAS No.: 638-23-3 Molecular Formula: C5H9NO4S Formula Weight: 179.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 1725012 Optical Rotation: -29° (c=10 in 10% NaHCO) MDL No.: MFCD00002614


Formel: C₅H₉NO₄S
Melting Pt: ∼ 200 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00002614
CAS-Nummer: 638-23-3
EINECS: 211-327-5
Merck Index: 14,1802
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge