Chlorbutyldimethylsilan 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B23551.06 B23551.14 B23551.22
B23551.06EA 33.3 EUR InStock
B23551.06 B23551.14 B23551.22
Chlorbutyldimethylsilan 96%
Chlorbutyldimethylsilan
Purity: 96% CAS No.: 1000-50-6 Molecular Formula: CH3(CH2)3Si(CH3)2Cl Formula Weight: 150.73 Flash Point: 27°(80°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 138° Beilstein Reference: 1732573 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00015727
Formel: C₆H₁₅ClSi
Siedepunkt: 138 °C
Dichte: 0,875
Flash-Pt: 27 °C (80 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015727
CAS-Nummer: 1000-50-6
EINECS: 423-700-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge