Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Methylamino)pyridin 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B23589.06 B23589.14
B23589.06EA 53.4 EUR InStock
B23589.06 B23589.14
2-(Methylamino)pyridin 98%
2-(Methylamino)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 4597-87-9 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: 14-15° Boiling Point: 200-201° Beilstein Reference: 108188 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006250


Formel: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 200…201 °C
Melting Pt: 14…15 °C
Dichte: 1.060
Flash-Pt: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006250
CAS-Nummer: 4597-87-9
EINECS: 224-997-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge