Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nickel(II) lactate tetrahydrate 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B23643.14 B23643.22 B23643.36
B23643.14EA 23.8 EUR InStock
B23643.14 B23643.22 B23643.36
Nickel(II) lactate tetrahydrate 98%
Nickel(II) lactate tetrahydrate
Purity: 98% Molecular Formula: C6H10NiO6.4H2O Formula Weight: 308.91 (236.85anhy) UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD02683106


Formel: C₆H₁₀NiO₆·4H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683106
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge