4-Biphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23703.03 B23703.06 B23703.14
B23703.03EA 33.6 EUR InStock
B23703.03 B23703.06 B23703.14
4-Biphenylboronsäure ≥97%
4-Biphenylboronsäure
Purity: 98+% CAS No.: 5122-94-1 Molecular Formula: C12H11BO2 Formula Weight: 198.03 Odour: Odourless Melting Point: 238-247° Beilstein Reference: 2937410 MDL No.: MFCD00093311
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Melting Pt: 238…247 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00093311
CAS-Nummer: 5122-94-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge