L(+)-Leucinol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23745.06 B23745.14
B23745.06EA 68.6 EUR InStock
B23745.06 B23745.14
L(+)-Leucinol ≥97%
L(+)-Leucinol
Purity: 97% CAS No.: 7533-40-6 Molecular Formula: C6H15NO Formula Weight: 117.19 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1719240 Optical Rotation: +1.1° (neat) MDL No.: MFCD00063676
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C
Melting Pt: 66…70 °C
Dichte: 0.917
Flash-Pt: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063676
CAS-Nummer: 7533-40-6
EINECS: 231-400-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge