3-Amino-1H-pyrazol-4-carbonsäure 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23751.06
B23751.06EA 213 EUR InStock
B23751.06
3-Amino-1H-pyrazol-4-carbonsäure 95%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 41680-34-6 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 125° dec. MDL No.: MFCD00005239
Formel: C₄H₅N₃O₂
Melting Pt: ∼ 125 °C (Zers.)
MDL Number: MFCD00005239
CAS-Nummer: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge