Cyclohexancarbaldehyd 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23837.14
B23837.14EA 54.5 EUR InStock
B23837.14
Cyclohexancarbaldehyd 97%
Cyclohexanecarboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 2043-61-0 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 40°(105°F) Refractive Index: 1.4500 Melting Point: 34-35° Boiling Point: 161-163° Beilstein Reference: 878306 UN No.: UN1989 MDL No.: MFCD00001457
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112.17 g/mol
Siedepunkt: 161…163 °C
Melting Pt: 34…35 °C
Dichte: 0.930
Flash-Pt: 40 °C (105 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001457
CAS-Nummer: 2043-61-0
EINECS: 218-057-7
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge