2-Phenylimidazol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B23858.14 B23858.22
B23858.14EA 40 EUR InStock
B23858.14 B23858.22
2-Phenylimidazol ≥98%
2-Phenylimidazol
Purity: 98+% CAS No.: 670-96-2 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Flash Point: 200°(392°F) Melting Point: 146-150° Boiling Point: 198-200°/7mm Beilstein Reference: 114011 MDL No.: MFCD00005186
Formel: C₉H₈N₂
Siedepunkt: 198…200 °C (7 mmHg)
Melting Pt: 146…150 °C
Dichte: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 200 °C (392 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005186
CAS-Nummer: 670-96-2
EINECS: 211-581-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge