Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thymolphthalein

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B23896.30 B23896.18 B23896.09
B23896.30EA 320 EUR InStock
B23896.30 B23896.18 B23896.09
Thymolphthalein
Thymolphthalein
CAS No.: 125-20-2 Molecular Formula: C28H30O4 Formula Weight: 430.55 Melting Point: 251-253° Beilstein Reference: 359413 Merck Reference: 14,9401 MDL No.: MFCD00005909


Formel: C₂₈H₃₀O₄
Melting Pt: 251…253 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005909
CAS-Nummer: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 14,9401
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge