Saccharin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B23938.0E B23938.22 B23938.36
B23938.0EEA 371 EUR InStock
B23938.0E B23938.22 B23938.36
Saccharin ≥98%
Saccharin
Purity: 98+% CAS No.: 81-07-2 Molecular Formula: C7H5NO3S Formula Weight: 183.18 Melting Point: 227-230° Beilstein Reference: 6888 Merck Reference: 14,8311 MDL No.: MFCD00005866
Formel: C₇H₅NO₃S
MW: 183.19 g/mol
Melting Pt: 227…230 °C
Dichte: 0.828
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005866
CAS-Nummer: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge