1-Brom-4-butylbenzol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23979.14 B23979.22
B23979.14EA 47.9 EUR InStock
B23979.14 B23979.22
1-Brom-4-butylbenzol ≥98%
1-Brom-4-butylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 41492-05-1 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5300 Boiling Point: 242° Beilstein Reference: 2080263 MDL No.: MFCD00040934
Formel: C₁₀H₁₃Br
Siedepunkt: 242 °C
Melting Pt: –26 °C
Dichte: 1,208
Flash-Pt: 108 °C (226 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040934
CAS-Nummer: 41492-05-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge