4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24062.06 B24062.14
B24062.06EA 50.8 EUR InStock
B24062.06 B24062.14
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin 98%
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin
Purity: 98% CAS No.: 36768-62-4 Molecular Formula: C9H20N2 Formula Weight: 156.27 Flash Point: 75°(167°F) Melting Point: 16-18° Boiling Point: 188-189° MDL No.: MFCD00005984
Formel: C₉H₂₀N₂
Siedepunkt: 188…189 °C
Melting Pt: 16…18 °C
Dichte: 0,912
Flash-Pt: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005984
CAS-Nummer: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge