5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4''-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24066.03 B24066.06 B24066.14
B24066.03EA 41.1 EUR InStock
B24066.03 B24066.06 B24066.14
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4''-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat ≥97%
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Purity: 97% CAS No.: 69898-45-9 Molecular Formula: C20H13N4NaO6S2.xH2O Formula Weight: 492.47(anhy) Beilstein Reference: 5222087 MDL No.: MFCD00150794
Formel: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
MW: 492.47 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150794
CAS-Nummer: 1266615-85-3
EINECS: 274-196-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge