Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B24075.06 B24075.14
B24075.06EA 52.2 EUR InStock
B24075.06 B24075.14
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
Purity: 97% CAS No.: 2043-55-2 Molecular Formula: CF3(CF2)3CH2CH2I Formula Weight: 373.99 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.3700 Odour: Pungent Melting Point: -25° Boiling Point: 138-140° Beilstein Reference: 1870862 MDL No.: MFCD00039409


Formel: C₆H₄F₉I
MW: 373.99 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1.940
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039409
CAS-Nummer: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge