1-Amino-3-methoxypropan 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24095.AK B24095.AU
B24095.AKEA 31.9 EUR InStock
B24095.AK B24095.AU
1-Amino-3-methoxypropan 99%
1-Amino-3-methoxypropane
Purity: 99% CAS No.: 5332-73-0 Molecular Formula: CH3O(CH2)3NH2 Formula Weight: 89.14 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.4175 Odour: Amine-like Melting Point: -70° Boiling Point: 117-119° Beilstein Reference: 878144 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00014831
Formel: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 117…119 °C
Melting Pt: < –70 °C
Dichte: 0.872
Flash-Pt: 27 °C (81 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014831
CAS-Nummer: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN: 2734
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge