3-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24143.06 B24143.14
B24143.06EA 46.4 EUR InStock
B24143.06 B24143.14
3-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
3-(Trifluormethyl)benzylamin
Purity: 97% CAS No.: 2740-83-2 Molecular Formula: C8H8F3N Formula Weight: 175.15 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 93-97°/28mm Beilstein Reference: 1102465 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008117
Formel: C₈H₈F₃N
MW: 175.15 g/mol
Siedepunkt: 93…97 °C (28 mmHg)
Dichte: 1.222
Flash-Pt: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008117
CAS-Nummer: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge