Ethyliodoacetat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24177.06 B24177.14 B24177.22
B24177.06EA 30.3 EUR InStock
B24177.06 B24177.14 B24177.22
Ethyliodoacetat ≥98%
Ethyliodoacetat
Purity: 98% CAS No.: 623-48-3 Molecular Formula: ICH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 214 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.503 Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 741934 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00001081
Formel: C₄H₇IO₂
Siedepunkt: 179…180 °C
Dichte: 1,81
Flash-Pt: 76 °C (169 °F)
MDL Number: MFCD00001081
CAS-Nummer: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge