2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24232.03 B24232.06
B24232.03EA 55.3 EUR InStock
B24232.03 B24232.06
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd ≥97%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 656-42-8 Molecular Formula: C8H4F2O3 Formula Weight: 186.11 Refractive Index: 1.4990 Boiling Point: 103-105°/20mm MDL No.: MFCD00792420
Formel: C₈H₄F₂O₃
Siedepunkt: 103…105 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,399
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792420
CAS-Nummer: 656-42-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge