3-Methoxyphenylisocyanat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24329.06 B24329.14
B24329.06EA 52.8 EUR InStock
B24329.06 B24329.14
3-Methoxyphenylisocyanat ≥99%
3-Methoxyphenylisocyanat
Purity: 99% CAS No.: 18908-07-1 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5430 Odour: Pungent Boiling Point: 94-95°/10mm Beilstein Reference: 775986 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002019
Formel: C₈H₇NO₂
Siedepunkt: 94…95 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,138
Flash-Pt: 96 °C (204 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002019
CAS-Nummer: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge