2,4-Dimethoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24374.03 B24374.06 B24374.14
B24374.03EA 46.3 EUR InStock
B24374.03 B24374.06 B24374.14
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure ≥98%
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 133730-34-4 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 115-120° Beilstein Reference: 4744213
Formel: C₈H₁₁BO₄
Melting Pt: 115…120 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074590
CAS-Nummer: 133730-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge